Learn More
1-chloro-7-phénylheptane, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11302736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302736 250 mg 250mg
11392726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08817.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71434-47-4
Formule moléculaire C13H19Cl
Poids moléculaire (g/mol) 210.745
Numéro MDL MFCD00039392
Clé InChI PNUBJDFTMKBZJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-7-phenylheptane, 7-chloroheptyl benzene, 7-phenyl-1-heptyl chloride, 7-phenylheptylchloride, 7-chloro-1-phenylheptane, 7-chloroheptyl benzene #, benzene, 7-chloroheptyl
CID PubChem 522410
Nom IUPAC 7-chloroheptylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-7-phenylheptane
Point d’ébullition 94°C to 96°C (0.3 mmHg)
Indice de réfraction 1.505
Quantité 250 mg
Beilstein 2209292
Poids de la formule 210.75
Pourcentage de pureté ≥98%