Learn More
1-Chloro-N,N-2-triméthylpropénylamine (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine |
| CAS | 26189-59-3 |
| Formule moléculaire | C6H12ClN |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propen-1-amine, (1-Chloro-2-methylprop-1-en-1-yl)dimethylamine, (1-Chloro-2-methylpropenyl)dimethylamine, 1-Chloro-1-(dimethylamino)-2-methylpropene, 1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propenylamine, 1-Chloro-N,N,2-trimethylprop-1-en-1-amine, 1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine, 1-Chloro-N,N-dimethyl-2-methyl-1-propenylamine, 1-Chloro-N,N-dimethyl-2-methylprop-1-en-1-amine, Ghosez's reagent, N-(1-Chloro-2-methylprop-1-enyl)-N,N-dimethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12ClN/c1-5(2)6(7)8(3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C(=C(C)C)Cl |
| Nom IUPAC | 1-chloro-N,N,2-triméthylprop-1-en-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.62 |
| Poids de la formule | 133.0658 |