Learn More
1-chloroacétyl-2-(trifluoroacétyl)hydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490878 1 g 1g
15451436 250 mg 250mg
15400888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54647.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 762240-99-3 | C4H4ClF3N2O2 | 204.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 762240-99-3
Formule moléculaire C4H4ClF3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.53
Numéro MDL MFCD07779449
Clé InChI DYKIVKLXFDNBMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloroacetyl-2-trifluoroacetyl hydrazine, n'-2-chloroacetyl-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, n'-chloroacetyl-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, 2-2-chloroacetyl hydrazide, 2-chloro-n'-2,2,2-trifluoroacetyl acetohydrazide, n'-2-chloroacetyl-trifluoroacetohydrazide, 1-trifluoroacetyl-2-chloroacetyl hydrazine, 2-chloro-n'-trifluoroacetyl acetohydrazide, acetic acid, trifluoro-, 2-chloroacetyl hydrazide
CID PubChem 11961370
Nom IUPAC 2-chloro-N'-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetohydrazide
SMILES FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
Quantité 1 g
Poids de la formule 204.53
Pourcentage de pureté 97%