Learn More
1-(Chloroacétyl)-2-(trifluoroacétyl)hydrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Chloroacetyl)-2-(trifluoroacetyl)hydrazine |
| CAS | 762240-99-3 |
| Formule moléculaire | C4 H4 Cl F3 N2 O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, 2-(2-chloroacetyl)hydrazide (ACI), 2,2,2-Trifluoroacetic acid 2-(2-chloroacetyl)hydrazide (ACI), Acetic acid, trifluoro-, 2-(chloroacetyl)hydrazide (9CI), 1-(Chloroacetyl)-2-(trifluoroacetyl)hydrazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H4ClF3N2O2/c5-1-2(11)9-10-3(12)4(6,7)8/h1H2,(H,9,11)(H,10,12) |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)CCl |
| Nom IUPAC | N'-(2-chloroacétyl)-2,2,2-trifluoroacétohydrazide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.54 |
| Poids de la formule | 203.9913 |