Learn More
1-Chloroadamantane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Chloroadamantane |
| CAS | 935-56-8 |
| Formule moléculaire | C10 H15 Cl |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Amantadine Related Compound A |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2 |
| SMILES | ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| Nom IUPAC | 1-chloroadamantane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.68 |
| Poids de la formule | 170.0862 |