Learn More
1-Chloroadamantane, TRC
Code produit 30363934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363934 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363934 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC363890100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloroadamantane
CAS 935-56-8
Formule moléculaire C10 H15 Cl
Quantité 100 mg
Synonyme Amantadine Related Compound A
Formule InChI InChI=1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2
SMILES ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nom IUPAC 1-chloroadamantane
Poids moléculaire (g/mol) 170.68
Poids de la formule 170.0862