Learn More
1-Chloroanthraquinone, TRC
Code produit 30361081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361081 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361081 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36431050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloroanthraquinone
CAS 82-44-0
Formule moléculaire C14H7ClO2
Quantité 50 g
Synonyme 1-Chloro-9,10-anthracenedione, 1-Chloro-9,10-anthraquinone, NSC 30428, NSC 5138, alpha-Chloroanthraquinone, alpha-Monochloroanthraquinone
Formule InChI InChI=1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
SMILES Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
Nom IUPAC 1-chloroanthragène-9,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 242.66
Poids de la formule 242.0135