Learn More
1-Chloroanthraquinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Chloroanthraquinone |
| CAS | 82-44-0 |
| Formule moléculaire | C14H7ClO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Chloro-9,10-anthracenedione, 1-Chloro-9,10-anthraquinone, NSC 30428, NSC 5138, alpha-Chloroanthraquinone, alpha-Monochloroanthraquinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H |
| SMILES | Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12 |
| Nom IUPAC | 1-chloroanthragène-9,10-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.66 |
| Poids de la formule | 242.0135 |