Learn More
1-chlorobutane, 99,5 %, anhydre, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13157794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13157794 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
13157714 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13157794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 433820010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00€
    106.00€ / 1L
    Économisez 250.00€
    70% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-69-3
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.57
Numéro MDL MFCD00001009
Clé InChI VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
CID PubChem 8005
Nom IUPAC 1-chlorobutane
SMILES CCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chlorobutane
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -123.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 77.0°C to 78.0°C
Point d’éclair −12°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3(CH2)3Cl
Indice de réfraction 1.4014 to 1.4034
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.0003 % max.
Merck Index 15,1561
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chlorobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.