Learn More
1-chlorobutane, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10478310 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10478310 1 L Flacon en verre 1L
10193390 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10627934 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10478310 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.40€
    51.80€ / 1L
    Économisez 1.60€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-69-3
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.57
Numéro MDL MFCD00001009
Clé InChI VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
CID PubChem 8005
Nom IUPAC 1-chlorobutane
SMILES CCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chlorobutane
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -123.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 77.0°C to 78.0°C
Point d’éclair −12°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3Cl
Indice de réfraction 1.4014 to 1.4034
Quantité 1 L
Beilstein 01, 118
Merck Index 15, 1561
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chlorobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche