Learn More
1-Chlorobutane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440403 2500 mL 2500mL
11430403 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11440403 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11494.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
1-Chlorobutane is used as intermediates and solvents. It is used for HPLC, spectrophotometry and environmental testing. It is used as an alkylating reagent in organic and organometallic compound synthesis. It is also employed as an anthelmintic in veterinary medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chlorobutane est utilisé comme produits intermédiaires et solvants. Il est utilisé pour la HPLC, la spectrophotométrie et les tests environnementaux. Il est utilisé comme réactif alkylant dans la synthèse de composés organiques et organométalliques. Il est également utilisé comme anthelmintique en médecine vétérinaire.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-69-3
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.57
Numéro MDL MFCD00001009
Clé InChI VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
CID PubChem 8005
Nom IUPAC 1-chlorobutane
SMILES CCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chlorobutane
Point de fusion -123°C
Densité 0.886
Point d’ébullition 77°C to 78°C
Point d’éclair −12°C (10°F)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4024
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1127
Beilstein 1730909
Merck Index 14,1560
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide