Learn More
1-Chlorobutane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,8 %, Solstice
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Chlorobutane |
| Note relative au nom | pour HPLC |
| Point de fusion | -123 °C |
| Densité | 0,886 g/mL à 25 °C (lit.) |
| Point d’ébullition | 77 °C à 78 °C |
| Formule linéaire | CH3(CH2)3Cl |
| Indice de réfraction | N20/D 1.402 |
| Quantité | 2 L |
| Beilstein | 1730909 |
| Poids de la formule | 92,57g/mol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Chlorobutane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.