Learn More
1-chlorobutane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
250mL
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353588 250 mL 250mL
11323588 1 L 1L
11343588 4 x 1 L 4L
11333588 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11353588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039198.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 1 ppm, H2O 0,02 %
1-Chlorobutane is used as intermediates and solvents. It is used for HPLC, spectrophotometry and environmental testing. It is used as alkylating reagent in organic and organometallic compound synthesis. It is also employed as an antihelmintic in veterinary medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-69-3
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.57
Numéro MDL MFCD00001009
Clé InChI VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
CID PubChem 8005
Nom IUPAC 1-chlorobutane
SMILES CCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-chlorobutane
Note relative au nom Filtered through 0.2μ filters.
Point de fusion °C to 123°C
Couleur Incolore
Densité 0.886
Point d’ébullition 77°C to 78°C
Point d’éclair -12°C (10°F)
Température d’allumage 280°C (536°F)
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4024
Quantité 250 mL
Beilstein 1730909
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 92.57
Tension de vapeur 110 hPa (83mm Hg) at 20°C
Qualité HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-chlorobutane
Forme physique Liquide