Learn More
1-chlorobutane, qualité de séquenciation, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10015770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10015770 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10015770 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404550010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.70€
    88.00€ / 1L
    Économisez 7.70€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chlorobutane
Acidité 0.0003 meq/g max.
CAS 109-69-3
Absorbance (1 cm cell vs HPLC-grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 270nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 250nm, 1 max. at 220nm, 1 max. at 230nm
Point de fusion -123.0°C
Couleur Marron à blanc
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 77.0°C to 78.0°C
Point d’éclair −12°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H9Cl
Formule linéaire CH3(CH2)3Cl
Indice de réfraction 1.4014 to 1.4034
Numéro MDL MFCD00001009
Quantité 1 L
Beilstein 01, 118
Résidus après évaporation 2ppm max.
Merck Index 15, 1561
Gravité spécifique 0.88
Synonyme butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Clé InChI VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCl
Nom IUPAC 1-chlorobutane
Poids moléculaire (g/mol) 92.57
CID PubChem 8005
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité Séquénation
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chlorobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.