Learn More
1-Chlorobutane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Chlorobutane |
| CAS | 109-69-3 |
| Formule moléculaire | C4 H9 Cl |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Chlorobutane, 1-Butylchloride, Butyl chloride, Chlorobutane, NSC 8419, n-Butyl chloride, n-Chlorobutane, n-Propylcarbinyl chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCl |
| Nom IUPAC | 1-chlorobutane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 92.57 |
| Poids de la formule | 92.0393 |