Learn More
(1-Chlorocyclohexyl)cyclohexyl-méthanone, TRC
Code produit 30366795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366795 100 mg 100mg
30351759 500 mg 500mg
30361462 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366795 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC371250100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83803-75-2
Formule moléculaire C13H21ClO
Poids moléculaire (g/mol) 228.76
Synonyme Ketone 1-Chlorocyclohexyl Cyclohexyl, (1-Chlorocyclohexyl)cyclohexylmethanone
Nom IUPAC (1-chlorocyclohexyl)-cyclohexylméthanone
SMILES O=C(C1CCCCC1)C2(Cl)CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Chlorocyclohexyl)cyclohexyl-methanone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H21ClO/c14-13(9-5-2-6-10-13)12(15)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2
Poids de la formule 228.1281