Learn More
1-chlorodécane, 97-99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636102 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636102 250 mL Flacon en verre 250mL
10177583 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10636102 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108982500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1002-69-3 | C10H21Cl | 176.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1002-69-3
Formule moléculaire C10H21Cl
Poids moléculaire (g/mol) 176.73
Numéro MDL MFCD00000956
Clé InChI ZTEHOZMYMCEYRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decyl chloride, decane, 1-chloro, n-decyl chloride, decane, chloro, unii-l0hsc44e5x, decyl chloride mixed isomers, chlorodecane, l0hsc44e5x, chlorodecane mixed isomers, 1-chlorodecane
CID PubChem 13848
Nom IUPAC 1-chlorodecane
SMILES CCCCCCCCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chlorodecane
Note relative au nom 97-99%
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -34°C
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 223°C
Point d’éclair 83°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)9Cl
Indice de réfraction 1.4362 to 1.4382
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 168
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.01g/L (20°C)
Viscosité 1.94 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 176.73
Pourcentage de pureté 97-99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chlorodecane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.