Learn More
1-Chlorodécane, TRC
Code produit 30361846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361846 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361846 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36598010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chlorodecane
CAS 1002-69-3
Formule moléculaire C10 H21 Cl
Quantité 10 g
Synonyme 1-Chlorodecane, Decyl chloride, NSC 6088, n-Decyl chloride
Formule InChI InChI=1S/C10H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCl
Nom IUPAC 1-chlorodécane
Poids moléculaire (g/mol) 176.73
Poids de la formule 176.1332