Learn More
1-Chloroéthyl isopropyl carbonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Chloroethyl Isopropyl Carbonate |
| CAS | 98298-66-9 |
| Formule moléculaire | C6H11O3Cl |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11ClO3/c1-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)OC(C)Cl |
| Nom IUPAC | carbonate de 1-chloroéthyle propan-2-yl ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.6 |
| Poids de la formule | 166.0397 |