Learn More
1-chlorohexane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490477
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11490477
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22379.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 544-10-5 | C6H13Cl | 120.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-10-5
Formule moléculaire C6H13Cl
Poids moléculaire (g/mol) 120.62
Numéro MDL MFCD00001018
Clé InChI MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorohexane, hexyl chloride, hexane, 1-chloro, n-hexyl chloride, 1-chloro-hexane, hexane, chloro, unii-r5l7i6o9nw, r5l7i6o9nw, triisobutenyl chloride, hexylchloride
CID PubChem 10992
Nom IUPAC 1-chlorohexane
SMILES CCCCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chlorohexane
Point de fusion -94°C
Point d’ébullition 132°C to 134°C
Point d’éclair 26°C (78°F)
Formule linéaire CH3(CH2)5Cl
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731289
Merck Index 14,2144
Poids de la formule 120.62
Pourcentage de pureté 96%