Learn More
Chlorure de 1-[(chlorométhoxy)méthyl]-2-[(hydroxyimino)méthyl]-pyridinium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[(Chloromethoxy)methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium Chloride |
| CAS | 27123-11-1 |
| Formule moléculaire | C8H10Cl2N2O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-[(Chloromethoxy)methyl]-2-formyl-pyridinium Chloride Oxime |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9ClN2O2.ClH/c9-6-13-7-11-4-2-1-3-8(11)5-10-12;/h1-5H,6-7H2;1H |
| SMILES | [Cl-].ClCOC[N+]=1C=CC=CC1C=NO |
| Nom IUPAC | Chlorure de 1-((chlorométhoxy)méthyl)-2-((hydroxyimino)méthyl)pyridin-1-ium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.08 |
| Poids de la formule | 236.01 |