Learn More
1-Chlorométhyl-1H-1,2,4-chlorhydrate de triazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498655 1 g 1g
15418665 250 mg 250mg
15408665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33830.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 84387-61-1 | C3H4ClN3 | 117.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84387-61-1
Formule moléculaire C3H4ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 117.54
Numéro MDL MFCD00964947
Clé InChI PXNMFQMREJNQQT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3743882
SMILES ClCN1C=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Point de fusion 138°C to 145°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme 1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl, 1-chloro-methyl-1h-1,2,4-triazole
Nom IUPAC 1-(chlorométhyle)-1H-1,2,4-triazole
Poids de la formule 154
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride