Learn More
1-chlorométhyl-1H-1,2,4-triazole, chlorhydrate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15395048 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15395048 5 g 5g
15385048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15395048 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456090050
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 84387-61-1
Formule moléculaire C3H5Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 153.99
Numéro MDL MFCD00964947
Clé InChI GXVWDLWTFIDZLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl-,monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-, monohydrochloride
CID PubChem 13268168
Nom IUPAC 1-(chloromethyl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
SMILES Cl.ClCN1C=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole, hydrochloride
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 154
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement