Learn More
1-(Chlorométhyl)-3-méthylbenzène, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene |
| CAS | 620-19-9 |
| Formule moléculaire | C8H9Cl |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-Methylbenzyl Choride, m-Xylene, a-chloro- (7CI,8CI), 1-Chloromethyl-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chloromethylbenzene, 3-(Chloromethyl)toluene, 3-Methylbenzyl Chloride, 3-Methylphenylmethyl Chloride, NSC 76592, m-(Chloromethyl)toluene, m-Methylbenzyl chloride, m-Xylyl Chloride, m-Xylyl-a-chloride, a-Chloro-m-xylene |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9Cl/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(CCl)c1 |
| Nom IUPAC | 1-(chlorométhyl)-3-méthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.61 |
| Poids de la formule | 140.0393 |