Learn More
1-(chlorométhyl)cyclohexanecarbonitrile, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10178204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10178204 5 g Flacon en verre ambré 5g
10137392 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10178204 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH01751DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 112905-95-0
Formule moléculaire C8H12ClN
Poids moléculaire (g/mol) 157.641
Clé InChI BWQNUOFYAYIAIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloromethyl cyclohexanecarbonitrile, 1-chloromethyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile,1-chloromethyl, acmc-20ds23, 1-chloromethyl-cyclohexanecarbonitrile
CID PubChem 2794920
Nom IUPAC 1-(chlorométhyle)cyclohexane-1-carbonitrile
SMILES C1CCC(CC1)(CCl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(chloromethyl)cyclohexanecarbonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 157.64
Pourcentage de pureté 95%