Learn More
1-(chlorométhyl)naphtalène, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405827 250 g 250g
11454250 100 g 100g
11464250 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24385.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86-52-2 | Molecular Formula: C11H9Cl | Molecular Weight: 176.643 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1-(Chlorométhyl)naphtalène est un matériau clé pour le pigment de colorant de synthèse et en tant qu’agent d’avivage fluorescent. Il est utilisé dans la résine synthétique et la médecine. La désaromatisation nucléophile catalysée par le palladium des dérivés du naphtalène chlorométhyle produit des carbocycles ortho- ou para-substitués, pour des rendements satisfaisants à excellents.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-52-2
Formule moléculaire C11H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 176.643
Numéro MDL MFCD00004042
Clé InChI XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
CID PubChem 6845
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)naphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Chloromethyl)naphthalene
Point de fusion 31°C to 33°C
Point d’ébullition 291°C to 292°C
Point d’éclair 132°C (270°F)
Odeur Pungent
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 636885
Poids de la formule 176.65
Pourcentage de pureté 94%