Learn More
1-(Chlorométhyl)naphtalène, TRC
Code produit 30354573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354573 1 g 1g
30350343 10 g -
30349894 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30354573 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3680301G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-52-2
Formule moléculaire C11H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 176.64
Synonyme 1-Naphthalenylmethyl Chloride, 1-Naphthalylmethyl Chloride, 1-Naphthylmethyl Chloride, NSC 8473, α-(Chloromethyl)naphthalene, α-Naphthylmethyl Chloride
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)naphtalène
SMILES ClCC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Chloromethyl)naphthalene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
Poids de la formule 176.0393
Pourcentage de pureté >95%