Learn More
1-chloronaphtalène, 85 %, technique, reste 2-chloronaphtalène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10479252 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10479252 100 mL Flacon en verre 100mL
10575671 1 L Flacon en verre 1L
11954521 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10479252 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180971000
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-13-1 , 91-58-7
Formule moléculaire C10H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 162.62
Clé InChI JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
CID PubChem 7003
Nom IUPAC 1-chloronaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloronaphthalene
Point de fusion -2.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1940g/mL
Point d’ébullition 259.0°C
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7Cl
Indice de réfraction 1.6310 to 1.6340
Quantité 100 mL
Beilstein 05,541
Merck Index 15,2151
Gravité spécifique 1.194
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,petroleum,ether and alcohol
Poids de la formule 162.62
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloronaphthalene, ca. 85-90%, remainder 2-Chloronaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.