Learn More
1-chloronaphtalène, 85 %, technique, reste 2-chloronaphtalène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11954521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11954521 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10479252 100 mL Flacon en verre 100mL
10575671 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11954521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180970025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-13-1 , 91-58-7
Formule moléculaire C10H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 162.62
Clé InChI JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
CID PubChem 7003
Nom IUPAC 1-chloronaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloronaphthalene
Point de fusion -2.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1940g/mL
Point d’ébullition 259.0°C
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7Cl
Indice de réfraction 1.6310 to 1.6340
Quantité 2.5 L
Beilstein 05,541
Merck Index 15,2151
Gravité spécifique 1.194
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,petroleum,ether and alcohol
Poids de la formule 162.62
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloronaphthalene, ca. 85-90%, remainder 2-Chloronaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.