Learn More
1-chloronaphtalène, tech. 85%, reste 2-chloronaphtalène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427277
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11427277 50 g 50g
11437277 250 g 250g
11417277 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15029.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162.616 g/mol
1-Chloronaphthalene was used as solvent additive in the fabrication of fullerene based photovoltaic devices. It was used in preparation of polyvinyl chloride based membranes of 5,10,15,20-tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) for arsenite determination. Also used in the synthesis of pharmaceutical compounds such as aryl chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Chloronaphthalène a été utilisé comme additif de solvant dans la fabrication de dispositifs photovoltaïques à base de fullerène. Il a été utilisé dans la préparation de membranes à base de chlorure de polyvinyle de 5,10,15,20-Tetrakis(4-méthoxyphényl)porphyrinatocobalt(II) pour la détermination de l’arsénite. Également utilisé dans la synthèse de composés pharmaceutiques tels que les chlorures d’aryle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-13-1
Formule moléculaire C10H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 162.616
Numéro MDL MFCD00003874
Clé InChI JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
CID PubChem 7003
Nom IUPAC 1-chloronaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloronaphthalene
Point de fusion ∼-8°C
Densité 1.194
Point d’ébullition 259°C
Point d’éclair 121°C (249°F)
Notes de pourcentage du dosage reste de 2-Chloronaphthalène
Indice de réfraction 1.633
Quantité 50 g
Beilstein 970836
Merck Index 14,2149
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 162.62
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloronaphthalene, tech. 85%, remainder 2-chloronaphthalene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloronaphthalene,2-chloronaphthalene