Learn More
1-chloronaphtalène, tech. 85%, reste 2-chloronaphtalène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437277
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437277 250 g 250g
11427277 50 g 50g
11417277 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15029.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162.616 g/mol
1-Chloronaphthalene was used as solvent additive in the fabrication of fullerene based photovoltaic devices. It was used in preparation of polyvinyl chloride based membranes of 5,10,15,20-tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) for arsenite determination. Also used in the synthesis of pharmaceutical compounds such as aryl chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Chloronaphthalène a été utilisé comme additif de solvant dans la fabrication de dispositifs photovoltaïques à base de fullerène. Il a été utilisé dans la préparation de membranes à base de chlorure de polyvinyle de 5,10,15,20-Tetrakis(4-méthoxyphényl)porphyrinatocobalt(II) pour la détermination de l’arsénite. Également utilisé dans la synthèse de composés pharmaceutiques tels que les chlorures d’aryle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-13-1
Formule moléculaire C10H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 162.616
Numéro MDL MFCD00003874
Clé InChI JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
CID PubChem 7003
Nom IUPAC 1-chloronaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloronaphthalene
Point de fusion ∼-8°C
Densité 1.194
Point d’ébullition 259°C
Point d’éclair 121°C (249°F)
Notes de pourcentage du dosage reste de 2-Chloronaphthalène
Indice de réfraction 1.633
Quantité 250 g
Beilstein 970836
Merck Index 14,2149
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 162.62
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique