Learn More
1-Chlorophthalazin-4-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11401780 1 g 1g
15433707 250 mg 250mg
11411780 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11401780 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27515.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2257-69-4 | C8H5ClN2O | 180.59 g/mol
1-Chlorophthalazin-4-one acts as an organic and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chlorophthalazin-4-one agit comme intermédiaire organique et pharmaceutique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2257-69-4
Formule moléculaire C8H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 180.59
Numéro MDL MFCD00102192
Clé InChI QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
CID PubChem 2775142
SMILES ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chlorophthalazin-4-one
Point de fusion 270°C to 274°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one
Poids de la formule 180.59
Pourcentage de pureté 98%