Learn More
1-chlorophthalazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436260 1 g 1g
11446260 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11436260 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27143.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5784-45-2 | C8H5ClN2 | 164.592 g/mol
1-Chlorophthalazine, is used as a pharmaceutical intermediate and are used as medical isotopes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chlorophthalazine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et comme isotopes médicaux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le dichlorométhane, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts. Sensible à l’eau, à la chaleur et à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5784-45-2
Formule moléculaire C8H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 164.592
Numéro MDL MFCD00024141
Clé InChI UCOVESIAFFGEOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalazine, 1-chloro, 1-chloro-phthalazine, chlorophthalazine, ccris 7361, 1-chloro-2,3-benzodiazine, 1chlorophthalazine, 1-chlorophthalazin, acmc-20a2sh, 1-chloro phthalazine, 1-chlorophthalazine 1g
CID PubChem 160793
Nom IUPAC 1-chlorophtalazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chlorophthalazine
Point de fusion 109°C to 112°C
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in dichloromethane,ethanol and methanol.
Poids de la formule 164.59
Pourcentage de pureté 97%