Learn More
1-Chlorophtalazine, TRC
Code produit 30136130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136130 1 g 1g
30135559 5 g 5g
17903915 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136130 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3796601G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5784-45-2
Formule moléculaire C8 H5 Cl N2
Poids moléculaire (g/mol) 164.59
Synonyme Phthalazine, 1-chloro-, 1-Chlorophthalazine, NSC 71104
Nom IUPAC 1-chlorophtalazine
SMILES Clc1nncc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chlorophthalazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H5ClN2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H
Poids de la formule 164.0141
Pourcentage de pureté >95%