Learn More
1-Chloropinacolone, 95 %
Code produit 11497897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497897 100 g 100g
11487897 25 g 25g
11407907 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16576.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 1-chloropinacolone est utilisée comme intermédiaire pour les composés triazole (un composé doté d’une structure cyclique à cinq branches contenant trois atomes d’azote et deux atomes de carbone dans le cycle) qui ont des activités biologiques telles que des activités antivirales, antibactériennes, antifongiques et antituberculeuses.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases. À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13547-70-1
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.603
Numéro MDL MFCD00035688
Clé InChI ULSAJQMHTGKPIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloropinacolone, 1-chloro-3,3-dimethyl-2-butanone, chlorpinakolin, 2-butanone, 1-chloro-3,3-dimethyl, 1-monochloropinacoline, tert-butyl chloromethyl ketone, alpha-chloropinacolin, alpha-chloropinacoline, chloromethyl tert-butyl ketone, chloropinacoline
CID PubChem 83572
Nom IUPAC 1-chloro-3,3-diméthylbutan-2-one
SMILES CC(C)(C)C(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloropinacolone
Point de fusion -13°C
Densité 1.025
Point d’ébullition 170°C to 173°C
Point d’éclair 67°C (153°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire (CH3)3CCOCH2Cl
Indice de réfraction 1.4415
Quantité 100 g
Numéro UN UN3382
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 134.59
Pourcentage de pureté 95%