Learn More
1-Chloropropane, 99%
Code produit 10794211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10794211 100 mL Flacon en verre 100mL
10244470 5 mL Flacon en verre -
10259223 500 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10794211 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109951000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 540-54-5 | C₃H₇Cl | 78,54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-54-5
Formule moléculaire C3H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 78.54
Numéro MDL MFCD00000995
Clé InChI SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl chloride, propane, 1-chloro, n-propyl chloride, chloropropane, unii-tuv7462nwk, 1-chloro-propane, tuv7462nwk, n-propylchloride, propane, chloro, 1-chloropropyl
CID PubChem 10899
Nom IUPAC 1-chloropropane
SMILES CCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-chloropropane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -123°C
Couleur Incolore
Densité 0.8920g/mL
Point d’ébullition 46°C to 47°C
Point d’éclair -18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2Cl
Indice de réfraction 1.3870 to 1.389
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 104
Merck Index 15, 7960
Gravité spécifique 0.892
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 78.54
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloropropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement