Learn More
Alfa Aesar™ (1-cyano-2-éthoxy-2-oxoéthylidènaminooxy)diméthylamino-morpholinocarbénium hexafluorophosphate, 98 %
Code produit 15415175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415175 10g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15415175 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H33746.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Applications
Le (1-cyano-2-éthoxy-2-oxoéthylidénaminoxy)diméthylamino-morpholinocarbénium hexafluorophosphate est utilisé comme réactif de couplage dans la synthèse des peptides. Il convient à la synthèse de peptides en phase solide & et en phase de solution, la surveillance de réaction visuelle ou colorimétrique possible.
Solubilité
Soluble dans le DMF 1 mmol en 2 ml.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Conservez-les à l‘abri de l‘air, de la chaleur, de l‘eau / de l‘humidité et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate
CAS 1075198-30-9
Formule moléculaire C12H19F6N4O4P
Numéro MDL MFCD11975052
Quantité 10g
Synonyme comu, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dim, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy dimethylamino-morpholinocarbenium hexafluorophosphate, 1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate, z-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxy-n,n-dimethyl morpholin-4-yl methaniminium hexafluorophosphate, 4-e-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene amino oxidanyl dimethylamino methylidene-4??-morpholin-4-ylium hexafluorophosphate
Clé InChI GPDHNZNLPKYHCN-DZOOLQPHSA-N
SMILES CCOC(=O)C(=NOC(=[N+](C)C)N1CCOCC1)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Nom IUPAC [[(Z)-(1-cyano-2-éthoxy-2-oxoéthylidène)amino]oxy-morpholine-4-ylméthylidène]-diméthylazanium ; hexafluorophosphate
Poids moléculaire (g/mol) 428.272
CID PubChem 44471148
Poids de la formule 428.27
Pourcentage de pureté 98%