Learn More
1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, +97%, ACROS Organics™
Code produit 10634755 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10634755 100 mg Flacon en verre 100mg
10173104 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10634755 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397421000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 59016-56-7
Formule moléculaire C8H10BF4N3
Poids moléculaire (g/mol) 234.99
Numéro MDL MFCD00011998
Clé InChI MBLVMDCQDCVKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cdap, 1-cyano-4-dimethylamino pyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylamino pyridin-1-ium tetrafluoroborate, unii-p4w72066jt, 1-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate, pubchem17735, acmc-209m9a, n-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetra-fluoroborate, n-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate
CID PubChem 9881151
Nom IUPAC 1-cyano-4-(dimethylamino)pyridin-1-ium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C1=CC=[N+](C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 196.0°C to 200.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Poids de la formule 234.99
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.