Learn More
1-Cyanoacétyl-3,5-diméthyle-1 H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398115 5 g 5g
11308125 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398115 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08369.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 36140-83-7 | C8H9N3O | 163.18 g/mol
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole is used in pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-cyanoacétyl-3,5-diméthyl-1H-pyrazole est utilisé dans l’industrie pharmaceutique.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes, les agents réducteurs forts, les chlorures acides, les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36140-83-7
Formule moléculaire C8H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Numéro MDL MFCD00051954
Clé InChI DDWZYWSLHBDVGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyanoacetyl-3,5-dimethylpyrazole, 3-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-3-oxopropanenitrile, 3-3,5-dimethylpyrazol-1-yl-3-oxopropanenitrile, 1-cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3-3,5-dimethylpyrazolyl-3-oxopropanenitrile, cambridge id 5140887, 1h-pyrazole-1-propanenitrile, 3,5-dimethyl-, a-oxo, 1,cyanoacetyl-3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole-1-propanenitrile, 3,5-dimethyl-beta-oxo
CID PubChem 262101
Nom IUPAC 3-(3,5-diméthylpyrazol-1-yl)-3-oxopropanenitrile
SMILES CC1=CC(=NN1C(=O)CC#N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Point de fusion 118°C to 122°C
Quantité 5 g
Beilstein 6286
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 97%