Learn More
1-Cyanomethyl-4,5-dicyano-2-(2-pyridyl)imidazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15420776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420776 250 mg 250mg
15400776 1 g 1g
15410776 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54104.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1347814-89-4
Formule moléculaire C12H6N6
Poids moléculaire (g/mol) 234.222
Numéro MDL MFCD20265178
Clé InChI CKIOVYFZWSZUDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyanomethyl-4,5-dicyano-2-2-pyridyl imidazole, 1-cyanomethyl-2-pyridin-2-yl imidazole-4,5-dicarbonitrile
CID PubChem 73995634
Nom IUPAC 1-(cyanométhyle)-2-pyridine-2-ylimidazole-4,5-dicarbonitrile
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=C(N2CC#N)C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyanomethyl-4,5-dicyano-2-(2-pyridyl)imidazole
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 234.22
Pourcentage de pureté 97%