Learn More
1-Anhydrure cyclohexène-1,2-dicarboxylique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15483478 25 g 25g
15493478 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56929.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2426-02-0 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
It is used in the synthesis of novel glycyrrhetinic acid derivatives on il-1β-induced prostaglandin e2production in normal human dermal fibroblasts and also in the total synthesis of 6,7—Dihydroligustilide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse de nouveaux dérivés de l’acide glycyrrhétinique sur la e2production de prostaglandines induites par ilil-1β dans les fibroblastes dermiques humains normaux et aussi dans la synthèse totale de 6,7—Dihydroligustilide.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2426-02-0
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00005917
Clé InChI HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride, 4,5,6,7-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, 1-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrahydro, unii-01d3m89a2w, cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-tetrahydrophthalic acid anhydride, 1,3,4,5,6,7-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione
CID PubChem 12475
Nom IUPAC 1,3,4,5,6,7-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Point de fusion 69°C to 73°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2698
Beilstein 136335
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥97%