Learn More
1-cyclohexène-1-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318345 10 g 10g
11308345 2 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318345 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10284.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1855-63-6 | C7H9N | 107.156 g/mol
1-Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-cyclohexène-1-carbonitrile a été utilisé dans la préparation de l’acide cyclohexene-1-carboxylique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1855-63-6
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.156
Numéro MDL MFCD00013772
Clé InChI GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyanocyclohexene, cyanocyclohexene, 1-cyclohexene-1-carbonitrile, cyclohexenecarbonitrile, 1-cyclohexenecarbonitrile, cyclohex-1-enecarbonitrile, cyclohex-1-ene-1-carbonitrile, 1-cyclohexenyl cyanide, 1-cyano-1-cyclohexene, acmc-1cqlm
CID PubChem 74619
Nom IUPAC cyclohexène-1-carbonitrile
SMILES C1CCC(=CC1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexene-1-carbonitrile
Densité 0.947
Point d’ébullition 85°C to 88°C (17 mmHg)
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.482
Quantité 10 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 385837
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté 98%