Learn More
Acide 1-cyclohexène-1-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10217460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10217460 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10217460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291750025
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Note relative au nom 96%
CAS 636-82-8
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35.0°C to 39.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 137.0°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H10O2
Indice de réfraction 1.5
Numéro MDL MFCD00001545
Quantité 2.5 g
Synonyme 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-enecarboxylic acid, cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylicacid, cyclohexenyl carboxylic acid, 1-cyclohexene carboxylic acid, acmc-1b731, 3,4,5,6-tetrahydrobenzoic acid
Clé InChI NMEZJSDUZQOPFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(=CC1)C(=O)O
Nom IUPAC acide cyclohexène-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 126.16
CID PubChem 69470
ChEBI CHEBI:29565
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Masse ou liquide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.