Learn More
1-Acide cyclohexène-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439622 25 g 25g
11419622 1 g 1g
11429622 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439622 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10741.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 636-82-8 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid is an intermediate in benzoic acid anaerobic decomposition by methanogenic consortium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-cyclohexène-1-carboxylique est un intermédiaire dans la décomposition anaérobie de l’acide benzoïque par un consortium méthanogène.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,7 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 636-82-8
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.155
Numéro MDL MFCD00001545
Clé InChI NMEZJSDUZQOPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-enecarboxylic acid, cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylicacid, cyclohexenyl carboxylic acid, 1-cyclohexene carboxylic acid, acmc-1b731, 3,4,5,6-tetrahydrobenzoic acid
CID PubChem 69470
ChEBI CHEBI:29565
Nom IUPAC acide cyclohexène-1-carboxylique
SMILES C1CCC(=CC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Point de fusion 30°C to 34°C
Densité 1.1
Point d’ébullition 138°C to 140°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.499
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1905520
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.7g/L at 20°C).
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 97%