Learn More
Acide 1-cyclohexénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10159599 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10159599 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10159599 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430180010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexenylboronic acid
CAS 89490-05-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 139.6°C to 140.3°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H11BO2
Numéro MDL MFCD02179497
Quantité 1 g
Synonyme cyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 1-cyclohexenylboronic acid, 1-cyclohexen-1-yl-boronic acid, cyclohexenylboronic acid, cyclohexen-1-yl-boronic acid, 1-cyclohexen-1-ylboronic acid, cyclohexene-1-boronic acid, 1-boronocyclohex-1-ene, cyclohex-1-enylboronic acid, cyclohexen-1-yl boronic acid
Clé InChI XZWQKJXJNKYMAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CCCCC1
Nom IUPAC Acide cyclohexen-1-ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 125.96
CID PubChem 3862902
Poids de la formule 125.96
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Cyclohexenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.