Learn More
Acide 1-cyclohexénylcarboxylique, TRC
Code produit 30360128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360128 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360128 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9899601G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexenylcarboxylic acid
CAS 636-82-8
Formule moléculaire C7H10O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1=CCCCC1
Nom IUPAC acide cyclohexène-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 126.15
Poids de la formule 126.0681