Learn More
Acide 1-cyclohexénylcarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Cyclohexenylcarboxylic acid |
| CAS | 636-82-8 |
| Formule moléculaire | C7H10O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C1=CCCCC1 |
| Nom IUPAC | acide cyclohexène-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.15 |
| Poids de la formule | 126.0681 |