Learn More
1-cyclohexyl-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11460591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460591 25 g -
11450591 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460591 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20090.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4352-42-5
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Numéro MDL MFCD00019360
Clé InChI MTUCYAOJXPTLHZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-cyclohexyl-1-butanol, cyclohexanemethanol, .alpha.-propyl, alpha-propylcyclohexanemethanol, zyklohexyl-butanol, cyclohexanemethanol, alpha-propyl, acmc-1ctfc, 1-hydroxybutyl cyclohexane, n-propyl cyclohexyl carbinol, mtucyaojxptlhz-uhfffaoysa
CID PubChem 107269
Nom IUPAC 1-cyclohexylbutane-1-ol
SMILES CCCC(O)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexyl-1-butanol
Densité 0.902
Point d’ébullition 103°C to 104°C (4 mmHg)
Point d’éclair 108°C (228°F)
Indice de réfraction 1.465
Quantité 25 g
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 98%