Learn More
Alfa Aesar™ 1-cyclohéxyl-1-propanol, 97 %
Code produit 11464497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464497 5 g 5g
11474497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464497 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur B20497.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 17264-02-7
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Numéro MDL MFCD00001476
Clé InChI JVTXOMXEPFDMHB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-cyclohexyl-1-propanol, 1-cyclohexylpropanol, ethylcyclohexylcarbinol, cyclohexanemethanol, .alpha.-ethyl, alpha-ethylcyclohexane-1-methanol, cyclohexanemethanol, alpha-ethyl, acmc-1bowk, 3-cyclohexyl-propanol, 1-cyclohexylpropanol-1, alpha-ethylcyclohexanemethanol, +/-
CID PubChem 86535
Nom IUPAC 1-cyclohexylpropan-1-ol
SMILES CCC(O)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexyl-1-propanol
Densité 0.9
Point d’éclair 84°C (183°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 97%