Learn More
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437977 50 g -
11447977 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16638.18
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6837-24-7 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6837-24-7
Formule moléculaire C10H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 167.252
Numéro MDL MFCD00003191
Clé InChI PZYDAVFRVJXFHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-cyclohexyl-2-pyrrolidone, 1-cyclohexyl-2-pyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-cyclohexyl, cyclohexyl pyrrolidone, n-cyclohexylpyrrolidone, 1-cyclohexyl-2-pyrrolidinone, n-cyclohexylpyrrolidinone, unii-7im8p1vvnm, 7im8p1vvnm, acmc-20aj1a
CID PubChem 81278
Nom IUPAC 1-cyclohexylpyrrolidine-2-one
SMILES C1CCC(CC1)N2CCCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone
Point de fusion 12°C to 15°C
Densité 1.007
Point d’ébullition 290°C to 292°C
Point d’éclair 140°C (284°F)
Indice de réfraction 1.499
Quantité 50 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 121832
Poids de la formule 167.25
Pourcentage de pureté 99%